Få mere at vide
SCAT Stik til HPLC Artikelnummer.: 10349637
Forventet forsendelse: 03-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 DKK
    76.73 DKK / Hver
    Spare 24.27 DKK
    24% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
SCAT Stik til HPLC
Artikelnummer. 10349637 Shop alle SCAT Europe produkter
5 til 7 mm, Affaldsopsamlerhætte og slange, Polypropylen, Rørforbindelse, Hver
Diameter (metrisk):
1.6 mm
1.6 mm, 2.3 mm, 3.2 mm
11 mm
2.3 mm
3 mm
3 til 5 mm
3.2 mm
4 mm
4 til 8 mm
4 til 8 mm, 12 til 16 mm
4 til 8 mm, 8 til 12 mm
5 mm
5 til 16 mm, 7,5 til 16 mm
5 til 7 mm
6 til 7 mm
6 til 8 mm
6,2 til 7,5 mm
6,4 til 8 mm
7 til 10 mm
8 til 12 mm, 12 til 16 mm
9 mm
9,5 til 10 mm
Til brug med:
Affaldsopsamlerhætte og slange
Slanger
Slanger og kapillærer
Standard kapillærer
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Produkttype:
Kapillærforbindelse
Konisk konnektor
Rørforbindelse
Y-stik
Pakningsstørrelse:
3m
Hver
Artikelnummer. 10349637
Brand: SCAT 107814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 DKK
    76.73 DKK / Hver
    Spare 24.27 DKK
    24% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-12-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker tilslutning af rør i forskellige størrelser: direkte og uden tekniske hjælpemidler. Til sikker indsamling af flydende HPLC-affald og mange andre applikationer i laboratoriet!
SCAT™ stik er tilgængelige i følgende versioner:
  • Koniske stik
  • Y-stik
  • Rørforbindelser
  • Kapillærforbindelser
Tekniske data
Diameter (metrisk) 5 til 7 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med Affaldsopsamlerhætte og slange
Til brug med (applikation) HPLC/UHPLC-systemer
Farve Gennemsigtig
Produkttype Rørforbindelse
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SCAT Stik til HPLC >