Få mere at vide
SCAT™ Conical Connector
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk):
3 til 5 mm
4 til 8 mm
4 til 8 mm, 12 til 16 mm
4 til 8 mm, 8 til 12 mm
5 til 16 mm, 7,5 til 16 mm
7 til 10 mm
8 til 12 mm, 12 til 16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
SCAT™ stik er tilgængelige i følgende versioner:
- Koniske stik
- Y-stik
- Rørforbindelser
- Kapillærforbindelser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 3 til 5 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Slanger |
| Til brug med (applikation) | HPLC/UHPLC-systemer |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Konisk konnektor |