Få mere at vide
SCAT™ Compression Fitting for Tube Connector
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk):
6.5 to 10 mm
Beskrivelse
SCAT™ connectors are available in the following versions:
- Conical connectors
- Y-connectors
- Tube connectors
- Capillary connectors
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 6.5 to 10 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med | Tubing Connector |
| Til brug med (applikation) | HPLC/UHPLC Systems |
| Inkluderer | Locknut |
| Farve | White |
| Produkttype | Compression Fitting |