Få mere at vide
Mettler Toledo™ Tilslutningssprøjte/påfyldningsrør
Beskrivelse
- Når du arbejder med tyktflydende prøver, fungerer dette stik som en adapter mellem Density2Go håndholdte måler og sprøjten, hvilket gør dit arbejde lettere
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Tilslutningssprøjte/påfyldningsrør, Densito |
| Sprog | Kinesisk, engelsk (GB), engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk, English (GB), English, French, German, Italian, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish |
| Til brug med (udstyr) | Densito og DensitoPro håndholdte tæthedsmålere |
| Til brug med (applikation) | Brug med Densito og DensitoPro håndholdte tæthedsmålere |