Få mere at vide
Applied Biosystems™ Tilslutningskabler til Automated Thermal Cycler (ATC)
Artikelnummer. 15612436 Shop alle Applied Biosystems produkter
Format:
1 m stikkabel (fleksibel)
3 m stikkabel (fleksibel)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15612436
Brand: Applied Biosystems™ A31483
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dette stik, der bruges til at forbinde ATC-blokken (Automated Thermal Cycler) til strømboksen, fås i et stift 10 cm, fleksibelt 1-m eller fleksibelt 3-m kabelformat.
For kunder, der søger at automatisere deres PCR-workflow, er Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) giver den pålidelighed og ydeevne, du er kommet til at forvente af Applied Biosystems instrumenter. Lille, nem at integrere, med et kompatibelt format, vores Automated Thermal Cycler muliggør håndfri PCR-resultater.
For bedre at tilpasse sig laboratoriets design og krav, kan et længere eller kortere kabel bruges til at optimere arbejdsgangen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 3 m stikkabel (fleksibel)
Termisk nøjagtighed ±0.25°C (35°C to 99.9°C)
Temperaturområde (metrisk) 0.0 to 105.0°C
Indhold og opbevaring
  • ATC block module
  • ATC control module
  • Dell E6540 RC Laptop computer
  • 1 meter connection cable
  • CAT 5 ethernet cable – Store at room temp
Til brug med (udstyr) Automated Thermal Cycler (ATC)
Termisk ensartethed <0.5 °C (20 s after reaching 95°C)
Dimensioner 17.9 x 31.7 x 13.3 cm (Block Module)
Elektriske krav Connectivity-LAN
Produkttype Tilslutningskabel
garanti 27 Month Warranty
Til brug med (applikation) Applied Biosystems Automated Thermal Cyclers
Oversigt Cabling Option - 3MPlate Format - 96-wellData Connectivity - LANBlock Module Dimensions - 17.9 x 31.7 x 13.3 cmControl Module Dimensions - 25.7 x 33.1 x 7.0 cmIncludes - 3 meter connection cable for Automated Thermal Cycler (ATC)
Mængde 1 kabel
Volumen (metrisk) 10-100 μL
Vægt 9.4 kg
Blokkonfigurationer 17.9 x 31.7 x 13.3 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt