Få mere at vide
Applied Biosystems™ Tilslutningskabler til Automated Thermal Cycler (ATC)
Artikelnummer. 15602436 Shop alle Applied Biosystems produkter
Format:
1 m stikkabel (fleksibel)
3 m stikkabel (fleksibel)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15602436
Brand: Applied Biosystems™ A31482
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
1 meter tilslutningskabel til Automated Thermal Cycler (ATC)
Dette stik, der bruges til at forbinde ATC-blokken (Automated Thermal Cycler) til strømboksen, fås i et stift 10 cm, fleksibelt 1-m eller fleksibelt 3-m kabelformat.
For kunder, der søger at automatisere deres PCR-workflow, er Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) giver den pålidelighed og ydeevne, du er kommet til at forvente af Applied Biosystems instrumenter. Lille, nem at integrere, med et kompatibelt format, vores Automated Thermal Cycler muliggør håndfri PCR-resultater.
For bedre at tilpasse sig laboratoriets design og krav, kan et længere eller kortere kabel bruges til at optimere arbejdsgangen.
garanti
27 måneders garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 1 m stikkabel (fleksibel)
Til brug med (udstyr) Automated Thermal Cycler (ATC)
Produkttype Tilslutningskabel
Til brug med (applikation) PCR
Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) 2,8 °C/sek. (Blok), 1,6 °C/sek. (prøve)
Mængde 1 kabel