Få mere at vide
Gilson™ Tilslutningssæt
Artikelnummer. p-8003685 Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10404332
Brand: Gilson™ F1825056
  • Tilbehør til stiksæt til MINIPULS™ 3 og Evolution peristaltiske pumper kommer i en række forskellige typer: metalbøsninger til rør med lille boring, forbindelsessæt til flangerør eller plastikforbindelser til rør med store boringer.
  • Disse sæt indeholder fem stik hver.
  • Konnektorerne fås i tre størrelser for at passe til en række forskellige slanger med forskellige indvendige diametre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Diameter (metrisk) indvendig 2.0 to 2.3 mm
Mængde 5 Sæt
Type Tilslutningssæt