Få mere at vide
Gilson™ Tilslutningssæt
Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Tilbehør til stiksæt til MINIPULS™ 3 og Evolution peristaltiske pumper kommer i en række forskellige typer: metalbøsninger til rør med lille boring, forbindelsessæt til flangerør eller plastikforbindelser til rør med store boringer.
- Disse sæt indeholder fem stik hver.
- Konnektorerne fås i tre størrelser for at passe til en række forskellige slanger med forskellige indvendige diametre.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 mm |
| Diameter (metrisk) indvendig | 2.0 to 2.3 mm |
| Mængde | 5 Sæt |
| Type | Tilslutningssæt |