Beskrivelse
- Til brug med UDK-destillationsenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | 48 mm og 500 ml Kjeldahl Ballon |
| Til brug med (udstyr) | 127 kr Kjeldahl Ballon 26, 48 mm dia. |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Produkttype | Tilslutning til reagensglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 26 mm |
| Mængde | 1 Hver |