Få mere at vide
SI Analytics™ Tilslutningskabler
Shop alle SI Analytics produkter
Type:
B 1 N
K 5 S HT
Beskrivelse
- Elektrodestik til referenceelektrode
- Med forlængerkabel
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reference elektrodestik |
| Type | B 1 N |
| Inkluderer | Elektrodestik og stikstik |
| Længde (metrisk) | 4 mm bananstik |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m enkeltleder kabel |