Få mere at vide
WTW™ Tilslutningskabel
Længde (metrisk):
1,5 m
100 m
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MPP IDS Henholdsvis IDS Sensorer |
| Type | Tilslutningskabel |
| Længde (metrisk) | 1,5 m |