Få mere at vide
SI Analytics™ Tilslutningskabel
Artikelnummer. 10213283 Shop alle SI Analytics produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10213283
Brand: SI Analytics™ 285203730
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Tilslutningskabel er til brug med Z890-printeren samt udvalgte ProLab-målere.
  • Til brug med Z890 printer
  • Velegnet til alle ProLab målere undtagen Lab 850
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Tilslutningskabel
Til brug med (applikation) Tilslutning af printer Z890 til ProLab-målerne (undtagen lab 850) og ProLab-meter-familien