Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilslutningskabler
Artikelnummer. 11746348 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11746348 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 11746348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00 DKK
    300.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 94.92 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslutningskabel med BNC-stik til kombineret ionfølsom elektrode med solide membraner, der er ideel til måling af landbrug, vandanalyse og kalibrering af ioniske elektroder.
  • Tilslutningskabel med BNC-stik
  • Til kombineret ionfølsom elektrode med solide membraner
  • Til brug ved måling af landbrug, vandanalyse og kalibrering af ioniske elektroder
Tekniske data
Koncentration 1000 ppm
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Type Tilslutningskabel
Til brug med (applikation) Landbrug og vandanalyse, kalibrering af ioniske elektroder
Inkluderer Elektrolytopløsningsring
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C