Få mere at vide
HUBER USB Styrekabel
Artikelnummer. 15286537
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15286537 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 15286537 Leverandør HUBER Leverandørnr. 54949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 DKK
    113.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.31 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
USB styrekabel fra: controller Pilot ONE, Mini-USB, til: PC / Notebook, USB Type A. Til dataoptagelse, datakommunikation og firmwareopdateringer.
Tekniske data
Produkttype USB Styrekabel
Mængde 1 hv.