Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilslutningskabel
Artikelnummer. p-8001422 Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
Banan
Fast 1,2 m BNC Kabel
Koaksial elektrodestik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11766348
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslutningskabel med BNC-stik til kombineret ionfølsom elektrode med solide membraner, der er ideel til måling af landbrug, vandanalyse og kalibrering af ioniske elektroder.
  • Kabel 1 M S7/Banan 4MM
  • Komplet med Bananprop 4 mm
  • Hanna, Knick , Schott , WTW
  • Til referenceelektrodelængde 1 m
Tekniske data
Konnektortyper Banan
Type Tilslutningskabel
Til brug med (applikation) Til tilslutning af elektroden til et pH-meter, brug et antistatisk koaksialkabel med det korrekte stik.
Længde (metrisk) 1 m