Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilslutningskabel
Artikelnummer. 11766348 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Banan
Fast 1,2 m BNC Kabel
Koaksial elektrodestik
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11766348 Banan Hver
11776398 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
11736348 Koaksial elektrodestik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11766348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00 DKK
    190.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 120.17 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslutningskabel med BNC-stik til kombineret ionfølsom elektrode med solide membraner, der er ideel til måling af landbrug, vandanalyse og kalibrering af ioniske elektroder.
  • Kabel 1 M S7/Banan 4MM
  • Komplet med Bananprop 4 mm
  • Hanna, Knick , Schott , WTW
  • Til referenceelektrodelængde 1 m
Tekniske data
Konnektortyper Banan
Type Tilslutningskabel
Til brug med (applikation) Til tilslutning af elektroden til et pH-meter, brug et antistatisk koaksialkabel med det korrekte stik.
Længde (metrisk) 1 m