Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilslutningskabel
Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
Banan
Fast 1,2 m BNC Kabel
Koaksial elektrodestik
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Koaksial elektrodestik |
| Type | Tilslutningskabel |
| Til brug med (applikation) | Til tilslutning af elektroden til et pH-meter, brug et antistatisk koaksialkabel med det korrekte stik. |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 50 °C |
| Længde (metrisk) | 1 m |