Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forbind kantuafhængige sensorer til InstrumentConnect fjernovervågning og OPC UATM
Artikelnummer. 18893085 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kalibrering:
Ikke kalibreret
Standardiserede processer i henhold til NIST og ISO9001
IP-vurdering:
IP66/68
Inkluderer:
Digital temperatursensor: -55 til 125 °C, CAL B, Standardkalibrering: -40 °C, -20 °C, 0 °C, inkluderer 3,7 m fladt PFTE-kabel. Standardiseret behandling i henhold til NIST og ISO9001.
PT100 4-20mA Sensor: -100 til 450 °C, Klasse A, Standardkalibrering -80 °C, -40 °C, 0 °C, inkluderer 3,7 m rundt kabel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibrering IP-vurdering Inkluderer
18893085 Standardiserede processer i henhold til NIST og ISO9001 IP66/68 PT100 4-20mA Sensor: -100 til 450 °C, Klasse A, Standardkalibrering -80 °C, -40 °C, 0 °C, inkluderer 3,7 m rundt kabel
18883085 Ikke kalibreret IP66/68 Digital temperatursensor: -55 til 125 °C, CAL B, Standardkalibrering: -40 °C, -20 °C, 0 °C, inkluderer 3,7 m fladt PFTE-kabel. Standardiseret behandling i henhold til NIST og ISO9001.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18893085 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EDGEPTSENTC008
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Thermo Scientific Connect Edge uafhængige sensorer og sensorsæt er designet til at indsamle data fra laboratorieudstyr. Uafhængige sensorer kan også bruges som en redundant datakilde sammen med enhedsadaptere. Sensorerne leveres med standard eller akkrediteret kalibrering.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect er et professionelt fjernovervågningssystem til overvågning af laboratorieudstyr og andre enheder, der hjælper med at beskytte prøver og øge effektiviteten af aktivforvaltning. Systemet InstrumentConnect benytter Connect Edge-adaptere og gateways til at sende data til skyen InstrumentConnect eller til dit eget lokalbaserede system (LIMS BMS, SCADA) ved hjælp OPC-UA™ af protokollen. Connect Edge-hardware er kompatibel med 700+ Thermo Fisher Scientific laboratorieudstyrsmærker og modeller.
Systemhardware
  • Enhedsadapter-Palm-Adaptere indsamler og sender data fra laboratorieudstyr/enheder til gateways ved hjælp af Ethernet (WAN)-forbindelse eller Wi-Fi (hvor det er tilladt).
  • Sensor Adapter - Adapter til at indsamle og sende data fra laboratoriet med ethvert OEM-udstyr/enhed til gateways ved brug af Ethernet (WAN) forbindelse eller Wi-Fi (hvor det er tilladt).
  • Ethernet Base Converter—bruges til at konvertere enhver Wi-Fi enhedsadapter til Ethernet/PoE. Bruges til at konvertere sensoradapter til Ethernet (eksklusive PoE).
  • Connect Edge Gateway - Modtager data fra adaptere til at sende til InstrumentConnect (cloud) eller kundens on-premise system/cloud via OPC-UA Ethernet (WAN) forbindelse eller Wi-Fi (hvor det er tilladt).
Systemsoftware
Vælg mellem disse tilgængelige InstrumentConnect pakker.
InstrumentConnect Skærm (Sky):
  • Overvågningsudstyr via avancerede sensorer ombord
  • Modtag alarmer og notifikationer, sæt tilpassede alarmer
  • Se live enhedsstatus 24/7 via mobil- og cloud-appen
  • Tryghed med brancheførende sikkerhedsprotokoller
  • 25GB inkluderede datalagring til dokumenter
  • Ubegrænset enhedstelemetrilagring
  • Notifikationer via mobilapplikation, e-mail og desktopapplikation
instrumentConnect Integrér for OPC UA (OPC-UA til Cloud eller Prem)
  • Brug Connect Edge-systemet til at indsamle og overføre data til dit lokale system eller cloud ved hjælp af Open Platform Communications Unified Platform. Connect Edge-gatewayen kan aktiveres som OPC server for 10 eller flere enheder.
Netværk
Du kan tilslutte 10 enheds- eller sensoradaptere til hver Connect Edge-gateway. Gateways kan i mange tilfælde have mere end 10 enheder, men dette bestemmes ved at gennemgå CPU-forbruget efter installation. Beslutningen om, hvilken topologi der er relevant for dit arbejds- eller laboratoriemiljø, vil afgøre, hvor mange gateways du får brug for.
Connect Edge-systemet har 3 hovedtopologier
  • Direkte Wi-Fi-enhedsadaptere er konfigureret til at sende data direkte til din Connect Edge-gateway (10 pr. gateway). Dine adaptere skal være i nærheden (15-150 fod) af gatewayen.
  • Enkelt-/dobbeltnetværksadaptere er konfigureret til at forbinde til dit lokale netværk via Ethernet eller Wi-Fi (hvor det er tilladt) og sende data til Connect Edge-gatewayen, som også er på samme netværk. Denne topologi er ideel, hvis enheder, der skal overvåges, ikke er tæt på hinanden eller en gateway.
At bygge dit system
  • Bestem type (kun Ethernet/WiFi+Ethernet) og mængden af nødvendige gateway(s) baseret på præference for netværkstopologi. Konfigurationsplanlægningsguiden kan bruges som reference, hvis det er nødvendigt.
  • Vælg kompatibel adapter til dit laboratorieudstyr
  • Køb abonnement/licens for hver enhed
  • Bestem om selvinstallation eller professionel installation er ønsket (hvor det er tilgængeligt)
Systemhardware og -software kan købes i pakker eller a la-carte. En indbygget gateway-rabat er inkluderet i alle pakker. Yderligere besparelser med 3- og 5-årige pakker.
Installation
Kundeinstallation (selv)
Installationsservices sælges separat, hvis ønskeligt (USA, Europa, Storbritannien, spørg specialisten for andre regionale muligheder).
Hardwaretilgængelighed
Gateways
Connect Edge-gateways er tilgængelige i følgende lande og konfigurationer. For den mest opdaterede liste, spørg venligst din specialist.
Wi-Fi Connect Edge-gateways er godkendt til disse lande: USA, CAN, Storbritannien, Europa, Australien, New Zealand, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Thailand, Japan
Ethernet-only Connect Edge-gateways er godkendt til disse lande: Brasilien, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina, Sydafrika, Bahrain, Oman, Qatar, Indien, Sydkorea, Singapore, Vietnam
Adaptere
Godkendt brug af Connect Edge-adapteren varierer fra land til land. Tjek venligst listen for at sikre, at adapterne er godkendt til brug i det ønskede land.
Wi-Fi Sensoradapter/enhedsadapter med strømforsyning er godkendt til: USA, CAN, Europa, Storbritannien, Australien, New Zealand, Colombia, Puerto Rico
Ethernet-only sensoradapter/enhedsadapter med strømforsyning er godkendt til: Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brasilien, Honduras, Paraguay, Chile, Sydafrika, Bahrain, Oman, Qatar, Hongkong
Adaptersæt udelukker strømforsyning til de nedenstående lande og kan købes lokalt.
Wi-Fi Sensoradapter/enhedsadapter uden strømforsyning er godkendt til: Indien, Japan
Ethernet-only sensoradapter/enhedsadapter uden strømforsyning er godkendt til: Thailand, Japan, Sydkorea, Singapore, Argentina, Vietnam
Lokale købsspecifikationer:
Enhedsadapterens strømforsyningsspecifikationer: Nominelle: 5 VDC-forsyning, 500 mA (2,5W) maksimalt strømforbrug, spidsbelastning <2,5W
Sensoradapterens strømforsyningsspecifikationer: Nominelt: 5 VDC-forsyning, 2A (10W) maksimalt forbrug, spidsbelastning <15W
Tekniske data
Type Trådløst overvågningssæt
Display Type Ingen skærm
Kalibrering Standardiserede processer i henhold til NIST og ISO9001
Alarmtyper Ingen
Softwaretype InstrumentConnect
Inkluderer PT100 4-20mA Sensor: -100 til 450 °C, Klasse A, Standardkalibrering -80 °C, -40 °C, 0 °C, inkluderer 3,7 m rundt kabel
IP-vurdering IP66/68
Mængde 1
garanti 1 års garanti
Kalibreringsnøjagtighed ±0,4 °C (-100 °C til +100 °C) ±1,0 °C (-100 °C til +316 °C)
Opløsning ±0,022 °C