Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forbind kantuafhængige sensorer til InstrumentConnect fjernovervågning og OPC UATM
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ InstrumentConnect er et professionelt fjernovervågningssystem til overvågning af laboratorieudstyr og andre enheder, der hjælper med at beskytte prøver og øge effektiviteten af aktivforvaltning. Systemet InstrumentConnect benytter Connect Edge-adaptere og gateways til at sende data til skyen InstrumentConnect eller til dit eget lokalbaserede system (LIMS BMS, SCADA) ved hjælp OPC-UA™ af protokollen. Connect Edge-hardware er kompatibel med 700+ Thermo Fisher Scientific laboratorieudstyrsmærker og modeller.
Systemhardware
- Enhedsadapter-Palm-Adaptere indsamler og sender data fra laboratorieudstyr/enheder til gateways ved hjælp af Ethernet (WAN)-forbindelse eller Wi-Fi (hvor det er tilladt).
- Sensor Adapter - Adapter til at indsamle og sende data fra laboratoriet med ethvert OEM-udstyr/enhed til gateways ved brug af Ethernet (WAN) forbindelse eller Wi-Fi (hvor det er tilladt).
- Ethernet Base Converter—bruges til at konvertere enhver Wi-Fi enhedsadapter til Ethernet/PoE. Bruges til at konvertere sensoradapter til Ethernet (eksklusive PoE).
- Connect Edge Gateway - Modtager data fra adaptere til at sende til InstrumentConnect (cloud) eller kundens on-premise system/cloud via OPC-UA Ethernet (WAN) forbindelse eller Wi-Fi (hvor det er tilladt).
Systemsoftware
Vælg mellem disse tilgængelige InstrumentConnect pakker.
InstrumentConnect Skærm (Sky):
- Overvågningsudstyr via avancerede sensorer ombord
- Modtag alarmer og notifikationer, sæt tilpassede alarmer
- Se live enhedsstatus 24/7 via mobil- og cloud-appen
- Tryghed med brancheførende sikkerhedsprotokoller
- 25GB inkluderede datalagring til dokumenter
- Ubegrænset enhedstelemetrilagring
- Notifikationer via mobilapplikation, e-mail og desktopapplikation
instrumentConnect Integrér for OPC UA (OPC-UA til Cloud eller Prem)
- Brug Connect Edge-systemet til at indsamle og overføre data til dit lokale system eller cloud ved hjælp af Open Platform Communications Unified Platform. Connect Edge-gatewayen kan aktiveres som OPC server for 10 eller flere enheder.
Netværk
Du kan tilslutte 10 enheds- eller sensoradaptere til hver Connect Edge-gateway. Gateways kan i mange tilfælde have mere end 10 enheder, men dette bestemmes ved at gennemgå CPU-forbruget efter installation. Beslutningen om, hvilken topologi der er relevant for dit arbejds- eller laboratoriemiljø, vil afgøre, hvor mange gateways du får brug for.
Connect Edge-systemet har 3 hovedtopologier
- Direkte Wi-Fi-enhedsadaptere er konfigureret til at sende data direkte til din Connect Edge-gateway (10 pr. gateway). Dine adaptere skal være i nærheden (15-150 fod) af gatewayen.
- Enkelt-/dobbeltnetværksadaptere er konfigureret til at forbinde til dit lokale netværk via Ethernet eller Wi-Fi (hvor det er tilladt) og sende data til Connect Edge-gatewayen, som også er på samme netværk. Denne topologi er ideel, hvis enheder, der skal overvåges, ikke er tæt på hinanden eller en gateway.
At bygge dit system
- Bestem type (kun Ethernet/WiFi+Ethernet) og mængden af nødvendige gateway(s) baseret på præference for netværkstopologi. Konfigurationsplanlægningsguiden kan bruges som reference, hvis det er nødvendigt.
- Vælg kompatibel adapter til dit laboratorieudstyr
- Køb abonnement/licens for hver enhed
- Bestem om selvinstallation eller professionel installation er ønsket (hvor det er tilgængeligt)
Systemhardware og -software kan købes i pakker eller a la-carte. En indbygget gateway-rabat er inkluderet i alle pakker. Yderligere besparelser med 3- og 5-årige pakker.
Installation
Kundeinstallation (selv)
Installationsservices sælges separat, hvis ønskeligt (USA, Europa, Storbritannien, spørg specialisten for andre regionale muligheder).
Hardwaretilgængelighed
Gateways
Connect Edge-gateways er tilgængelige i følgende lande og konfigurationer. For den mest opdaterede liste, spørg venligst din specialist.
Wi-Fi Connect Edge-gateways er godkendt til disse lande: USA, CAN, Storbritannien, Europa, Australien, New Zealand, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Thailand, Japan
Ethernet-only Connect Edge-gateways er godkendt til disse lande: Brasilien, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina, Sydafrika, Bahrain, Oman, Qatar, Indien, Sydkorea, Singapore, Vietnam
Adaptere
Godkendt brug af Connect Edge-adapteren varierer fra land til land. Tjek venligst listen for at sikre, at adapterne er godkendt til brug i det ønskede land.
Wi-Fi Sensoradapter/enhedsadapter med strømforsyning er godkendt til: USA, CAN, Europa, Storbritannien, Australien, New Zealand, Colombia, Puerto Rico
Ethernet-only sensoradapter/enhedsadapter med strømforsyning er godkendt til: Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brasilien, Honduras, Paraguay, Chile, Sydafrika, Bahrain, Oman, Qatar, Hongkong
Adaptersæt udelukker strømforsyning til de nedenstående lande og kan købes lokalt.
Wi-Fi Sensoradapter/enhedsadapter uden strømforsyning er godkendt til: Indien, Japan
Ethernet-only sensoradapter/enhedsadapter uden strømforsyning er godkendt til: Thailand, Japan, Sydkorea, Singapore, Argentina, Vietnam
Lokale købsspecifikationer:
Enhedsadapterens strømforsyningsspecifikationer: Nominelle: 5 VDC-forsyning, 500 mA (2,5W) maksimalt strømforbrug, spidsbelastning <2,5W
Sensoradapterens strømforsyningsspecifikationer: Nominelt: 5 VDC-forsyning, 2A (10W) maksimalt forbrug, spidsbelastning <15W
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Trådløst overvågningssæt |
| Display Type | Ingen skærm |
| Kalibrering | Ikke kalibreret |
| Alarmtyper | Ingen |
| Softwaretype | InstrumentConnect |
| Inkluderer | Digital temperatursensor: -55 til 125 °C, CAL B, Standardkalibrering: -40 °C, -20 °C, 0 °C, inkluderer 3,7 m fladt PFTE-kabel. Standardiseret behandling i henhold til NIST og ISO9001. |
| IP-vurdering | IP66/68 |
| Mængde | 1 |
| garanti | 1 års garanti |
| Kalibreringsnøjagtighed | ±0,5 °C (for kalibreringsområde) |
| Vis mere |