Få mere at vide
Thermo Scientific™ Connect Edge Gateway + Monitor abonnementspakke (Wi-Fi og Ethernet) for InstrumentConnect Laboratorie fjernovervågning
Artikelnummer. 30019109 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Alarmtyper:
E-mail, Mobil enhed, Mobil Push Notifikation
E-mail, Mobil enhed, Skrivebordsapplikationsmeddelelse
Inkluderer:
10 skærmabonnementer, 2 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
10 skærmabonnementer, 3 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
10 skærmabonnementer, 5 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
3 skærmabonnementer, 2 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
3 skærmabonnementer, 3 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
3 skærmabonnementer, 5 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
5 skærmabonnementer, 2 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
5 skærmabonnementer, 3 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
5 skærmabonnementer, 5 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Alarmtyper Inkluderer
30019109 E-mail, Mobil enhed, Skrivebordsapplikationsmeddelelse 3 skærmabonnementer, 2 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
30019075 E-mail, Mobil enhed, Skrivebordsapplikationsmeddelelse 3 skærmabonnementer, 3 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
30019073 E-mail, Mobil enhed, Skrivebordsapplikationsmeddelelse 3 skærmabonnementer, 5 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
30019116 E-mail, Mobil enhed, Skrivebordsapplikationsmeddelelse 5 skærmabonnementer, 2 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
30019119 E-mail, Mobil enhed, Skrivebordsapplikationsmeddelelse 5 skærmabonnementer, 3 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
30019100 E-mail, Mobil enhed, Mobil Push Notifikation 5 skærmabonnementer, 5 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
30019103 E-mail, Mobil enhed, Mobil Push Notifikation 10 skærmabonnementer, 2 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
30019062 E-mail, Mobil enhed, Skrivebordsapplikationsmeddelelse 10 skærmabonnementer, 3 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
30019084 E-mail, Mobil enhed, Skrivebordsapplikationsmeddelelse 10 skærmabonnementer, 5 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30019109 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EDGM3D2YGW
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
InstrumentConnect Monitor-abonnement + Wi-Fi/Ethernet Gateway-pakker inkluderer 1 Connect Edge-gateway og abonnementer. Til brug med InstrumentConnect laboratorie fjernovervågningssystem. Adapter(e) sælges separat. Pak og gem.
InstrumentConnect er et agnostisk, professionelt 24/7 fjernovervågningssystem designet til at hjælpe med at styre laboratorieudstyr og -enheder og beskytte vitale produkter og prøver. Dette system har tilpassede parametre, live-alarmer, meddelelser og omkostningseffektiv hardware. Pakker inkluderer InstrumentConnect Overvåg abonnementer og en Connect Edge-gateway (kun Ethernet-model). Hver gateway kan indsamle data fra 10 enheder. Spar mere, når du bundter.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect er et fjernovervågningssystem i professionel kvalitet til overvågning af laboratorieudstyr og andre enheder for at hjælpe med at beskytte prøver og øge effektiviteten af aktivforvaltningen. De InstrumentConnect Systemet bruger Connect Edge-adaptere og gateways til at sende data til InstrumentConnect cloud eller til dit eget præmisbaserede system (LIMS , BMS, SCADA) ved hjælp af OPC-UA™ protokol. Connect Edge-hardware er kompatibel med 700+ Thermo Fisher Scientific laboratorieudstyrs mærker og modeller.
Thermo Fisher Scientific Udstyr telemetri
  • Til køleudstyr, InstrumentConnect indsamler omgivelses- og kabinettemperaturdata registreret af modstandstemperaturdetektorer (RTD'er), der er indbygget i enheden; fjernovervågningssystemet rapporterer også alarmer og hændelser, såvel som andre systembaserede diagnostiske datapunkter til InstrumentConnect anvendelse.
  • For CO2-inkubatorer og miljøkamre, InstrumentConnect indsamler kammertemperaturer, gasniveauer, alarmer og advarsler modtaget via inkubatoren og miljøkammerets dataudgangsforbindelse.
Systemhardware
  • Enhedsadapter-adaptere i håndfladestørrelse indsamler og overfører data fra laboratorieudstyr/enheder til gateways ved hjælp af Ethernet (WAN)-forbindelse eller Wi-Fi .
  • Connect Edge Gateway - Modtager data fra enhedsadaptere til at sende til InstrumentConnect (sky) eller kunde-præmis system/sky via OPC-UA ved hjælp af Ethernet (WAN)-forbindelse eller Wi-Fi .
Systemsoftware
Vælg mellem disse tilgængelige InstrumentConnect pakker.
InstrumentConnect Skærm (sky):
  • Overvåg indbyggede telemetridata og hændelser**
  • Brugerdefinerede alarmindstillinger
  • Se live enhedsstatus 24/7 via mobil- og cloud-app
  • Ro i sindet med brancheførende sikkerhedsprotokoller
  • 25 GB inkluderet datalagring til dokumenter
  • Ubegrænset enheds telemetrilagring
  • Meddelelser via mobilapplikation, e-mail og desktopapplikation
InstrumentConnect Integrer (OPC-UA til Cloud eller Prem):
  • Brug Connect Edge-systemet til at indsamle og overføre data til dit on-premise system eller cloud ved hjælp af Open Platform Communications Unified Platform. Connect Edge-gatewayen kan aktiveres som en OPC server til 10 eller flere enheder.
Netværk
Du kan tilslutte 10 enhedsadaptere til hver Connect Edge-gateway. Gateways kan rumme mere end 10 enheder, men dette bestemmes ved at gennemgå CPU-brug, efter at du har nået denne oprindelige mængde efter den første opsætning. Beslutningen om, hvilken topologi der er anvendelig til din indstilling, bestemmer antallet af gateways, du skal bruge.
Connect Edge-systemet har 3 hovedtopologier
  • Direkte Wi-Fi-enhedsadaptere er konfigureret til at overføre data direkte til din Connect Edge-gateway (maks. 10 pr. gateway). Dine enhedsadaptere skal være i nærheden (50-150 fod) til gatewayen.
  • Enkelt/dobbelt netværks-enhedsadaptere er konfigureret til at oprette forbindelse til dit lokale netværk via Ethernet eller Wi-Fi og overføre data til Connect Edge-gatewayen, også på det samme netværk. Denne topologi er ideel, hvis enheder, der skal overvåges, ikke er i nærheden af hinanden eller en gateway.
Opbygning af dit system
  • Bestem type (kun Ethernet/WiFi+Ethernet) og antal nødvendige gateways baseret på netværkstopologipræference. Konfigurationsplanlægningsvejledningen kan bruges som reference, hvis det er nødvendigt.
  • Vælg en kompatibel adapter til dit laboratorieudstyr
  • Køb en InstrumentConnect Overvåg eller integrer abonnement for hver enhed
  • Bestem, om selvinstallation eller professionel installation ønskes (hvor tilgængelig)
Systemhardware og -software kan købes i pakker eller a-la-carte. En indbygget gateway-rabat er inkluderet i alle pakker. Yderligere besparelser med 3- og 5-års pakker.
Installation
Kunde (selv) installation
Installationstjenester sælges separat, hvis det ønskes (USA, Europa, Storbritannien, forespørg hos specialister om anden regional tilgængelighed).
Tilgængelighed
InstrumentConnect er tilgængelig i følgende lande og konfigurationer. Spørg din specialist for at få den mest opdaterede liste.
Wi-Fi eller Ethernet-gateway/adapter: Europa, Storbritannien, Nordamerika, Australien, New Zealand, Puerto Rico
Ethernet-gateway/Wi-Fi eller Ethernet-adapter: Hong Kong
Ethernet-kun gateway og adapter: Brasilien, Bahrain, Oman, UAE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Remote Monitoring Gateway Bundle
Display Type Ingen skærm
Datahukommelse 8 GB
Alarmtyper E-mail, Mobil enhed, Skrivebordsapplikationsmeddelelse
Softwaretype InstrumentConnect
Oversigt Connect Edge Gateway-pakke Wi-Fi/Eth inkluderer: Connect Edge gateway, strømforsyning med regionale adaptere, Ethernet-kabel, Wi-Fi antenne og InstrumentConnect Overvåg abonnementer
Inkluderer 3 skærmabonnementer, 2 år, 1 Eth/Wi-Fi Gateway
IP-vurdering IP40
Mængde 1 stk.
garanti 1 år
Til brug med (applikation) InstrumentConnect Fjernovervågningssystem, laboratorieudstyr og enheder
Til brug med (udstyr) Connect Edge, laboratorieudstyr og enheder
Tidsnøjagtighed Realtid
Elektriske krav AC vægadapter (medfølger)