Få mere at vide
Thermo Scientific™ Connect Edge Adapter Kit til InstrumentConnect Fjernovervågning med OPC UA™
Artikelnummer. 30019111 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Adapter til fjernovervågningsenhed
Trådløst overvågningssæt
Til brug med (udstyr):
Connect Edge Hardware, CO2/ULT udstyr og enheder
Connect Edge, CO2 inkubatorer og enheder
Connect Edge, ULT/CO2 inkubatorer og enheder
Connect Edge, køleskabe/frysere og enheder
Connect Edge, laboratorieudstyr og enheder
Forbind kantsensorer
Tilslut Edge hardware, køleskabe/frysere og enheder
Inkluderer:
Ethernet-tilslut kun Edge Device Adapter Kit med RS232. Kun til brug i: Brasilien, UAE, Bahrain, Oman
Ethernet-tilslut kun Edge Device Adapter Kit med RS485. Kun til brug i: Brasilien, UAE, Bahrain, Oman
Ethernet-tilslut kun Edge Device Adapter Kit med TTL. Kun til brug i: Brasilien, UAE, Bahrain, Oman
Forbind Edge Wi-Fi Enhedsadaptersæt med RS485, (valgfrit Ethernet, når det kombineres med EDGEKTADAPT99)
Kun Ethernet-tilslut Edge Device Adapter Kit med USB . Kun til brug i: Brasilien, UAE, Bahrain, Oman
Valgfri PoE-konverter til Wi-Fi/Ethernet-adaptere
Wi-FI (valgfrit Ethernet, når det kombineres med EDGEKTADAPT99)
Wi-Fi Sensoradapter til uafhængige sensorer. Porte til op til 6 analoge sensorer og 1 digital sensor. Inkluderer 3 m kabel, strømforsyning og landekonvertere. Konverter til Ethernet med EDGEKTADPT99 (uden PoE)
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Inkluderer
30019111 Adapter til fjernovervågningsenhed Connect Edge, CO2 inkubatorer og enheder Ethernet-tilslut kun Edge Device Adapter Kit med RS232. Kun til brug i: Brasilien, UAE, Bahrain, Oman
30019096 Adapter til fjernovervågningsenhed Connect Edge Hardware, CO2/ULT udstyr og enheder Forbind Edge Wi-Fi Enhedsadaptersæt med RS485, (valgfrit Ethernet, når det kombineres med EDGEKTADAPT99)
18873085 Trådløst overvågningssæt Forbind kantsensorer Wi-Fi Sensoradapter til uafhængige sensorer. Porte til op til 6 analoge sensorer og 1 digital sensor. Inkluderer 3 m kabel, strømforsyning og landekonvertere. Konverter til Ethernet med EDGEKTADPT99 (uden PoE)
30019115 Adapter til fjernovervågningsenhed Tilslut Edge hardware, køleskabe/frysere og enheder Wi-FI (valgfrit Ethernet, når det kombineres med EDGEKTADAPT99)
30019097 Adapter til fjernovervågningsenhed Connect Edge, CO2 inkubatorer og enheder Wi-FI (valgfrit Ethernet, når det kombineres med EDGEKTADAPT99)
30019092 Adapter til fjernovervågningsenhed Connect Edge, CO2 inkubatorer og enheder Wi-FI (valgfrit Ethernet, når det kombineres med EDGEKTADAPT99)
30019093 Adapter til fjernovervågningsenhed Connect Edge, laboratorieudstyr og enheder Valgfri PoE-konverter til Wi-Fi/Ethernet-adaptere
30019083 Adapter til fjernovervågningsenhed Connect Edge, ULT/CO2 inkubatorer og enheder Ethernet-tilslut kun Edge Device Adapter Kit med RS485. Kun til brug i: Brasilien, UAE, Bahrain, Oman
30019102 Adapter til fjernovervågningsenhed Connect Edge, køleskabe/frysere og enheder Ethernet-tilslut kun Edge Device Adapter Kit med TTL. Kun til brug i: Brasilien, UAE, Bahrain, Oman
30019067 Adapter til fjernovervågningsenhed Connect Edge, CO2 inkubatorer og enheder Kun Ethernet-tilslut Edge Device Adapter Kit med USB . Kun til brug i: Brasilien, UAE, Bahrain, Oman
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30019111 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EDGEKTADPT53
 Begrænset vare
På lager
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet-enhedsadaptere er til brug med InstrumentConnect 24/7 fjernovervågningssystem. Enhedsadaptere tilsluttes Thermo Fisher laboratorieudstyr til at udtrække og sende telemetri til Connect Edge-gatewayen via Wi-Fi eller Ethernet. Den nødvendige konfiguration varierer efter udstyrstype.
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet-enhedsadaptere er en del af InstrumentConnect 24/7 fjernovervågningssystem. Enhedsadaptere inkluderer RS485, TTL, RS232 og USB konfigurationer til at tilslutte til din Thermo Fisher laboratorieudstyr. Enhedsadaptere udtrækker og transmitterer telemetri til Connect Edge-gatewayen via Wi-Fi eller Ethernet.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect er et fjernovervågningssystem i professionel kvalitet til overvågning af laboratorieudstyr og andre enheder for at hjælpe med at beskytte prøver og øge effektiviteten af aktivforvaltningen. De InstrumentConnect Systemet bruger Connect Edge-adaptere og gateways til at sende data til InstrumentConnect cloud eller til dit eget præmisbaserede system (LIMS , BMS, SCADA) ved hjælp af OPC-UA™ protokol. Connect Edge-hardware er kompatibel med 700+ Thermo Fisher Scientific laboratorieudstyrs mærker og modeller.
Thermo Fisher Scientific Udstyr telemetri
  • Til køleudstyr, InstrumentConnect indsamler omgivelses- og kabinettemperaturdata registreret af modstandstemperaturdetektorer (RTD'er), der er indbygget i enheden; fjernovervågningssystemet rapporterer også alarmer og hændelser, såvel som andre systembaserede diagnostiske datapunkter til InstrumentConnect anvendelse.
  • For CO2-inkubatorer og miljøkamre, InstrumentConnect indsamler kammertemperaturer, gasniveauer, alarmer og advarsler modtaget via inkubatoren og miljøkammerets dataudgangsforbindelse.
Systemhardware
  • Enhedsadapter-adaptere i håndfladestørrelse indsamler og overfører data fra laboratorieudstyr/enheder til gateways ved hjælp af Ethernet (WAN)-forbindelse eller Wi-Fi .
  • Connect Edge Gateway - Modtager data fra enhedsadaptere til at sende til InstrumentConnect (sky) eller kunde-præmis system/sky via OPC-UA ved hjælp af Ethernet (WAN)-forbindelse eller Wi-Fi .
Systemsoftware
Vælg mellem disse tilgængelige InstrumentConnect pakker.
InstrumentConnect Skærm (sky):
  • Overvåg indbyggede telemetridata og hændelser**
  • Brugerdefinerede alarmindstillinger
  • Se live enhedsstatus 24/7 via mobil- og cloud-app
  • Ro i sindet med brancheførende sikkerhedsprotokoller
  • 25 GB inkluderet datalagring til dokumenter
  • Ubegrænset enheds telemetrilagring
  • Meddelelser via mobilapplikation, e-mail og desktopapplikation
InstrumentConnect Integrer (OPC-UA til Cloud eller Prem):
  • Brug Connect Edge-systemet til at indsamle og overføre data til dit on-premise system eller cloud ved hjælp af Open Platform Communications Unified Platform. Connect Edge-gatewayen kan aktiveres som en OPC server til 10 eller flere enheder.
Netværk
Du kan tilslutte 10 enhedsadaptere til hver Connect Edge-gateway. Gateways kan rumme mere end 10 enheder, men dette bestemmes ved at gennemgå CPU-brug, efter at du har nået denne oprindelige mængde efter den første opsætning. Beslutningen om, hvilken topologi der er anvendelig til din indstilling, bestemmer antallet af gateways, du skal bruge.
Connect Edge-systemet har 3 hovedtopologier
  • Direkte Wi-Fi-enhedsadaptere er konfigureret til at overføre data direkte til din Connect Edge-gateway (maks. 10 pr. gateway). Dine enhedsadaptere skal være i nærheden (50-150 fod) til gatewayen.
  • Enkelt/dobbelt netværks-enhedsadaptere er konfigureret til at oprette forbindelse til dit lokale netværk via Ethernet eller Wi-Fi og overføre data til Connect Edge-gatewayen, også på det samme netværk. Denne topologi er ideel, hvis enheder, der skal overvåges, ikke er i nærheden af hinanden eller en gateway.
Opbygning af dit system
  • Bestem type (kun Ethernet/WiFi+Ethernet) og antal nødvendige gateways baseret på netværkstopologipræference. Konfigurationsplanlægningsvejledningen kan bruges som reference, hvis det er nødvendigt.
  • Vælg en kompatibel adapter til dit laboratorieudstyr
  • Køb en InstrumentConnect Overvåg eller integrer abonnement for hver enhed
  • Bestem, om selvinstallation eller professionel installation ønskes (hvor tilgængelig)
Systemhardware og -software kan købes i pakker eller a-la-carte. En indbygget gateway-rabat er inkluderet i alle pakker. Yderligere besparelser med 3- og 5-års pakker.
Installation
Kunde (selv) installation
Installationstjenester sælges separat, hvis det ønskes (USA, Europa, Storbritannien, forespørg hos specialister om anden regional tilgængelighed).
Tilgængelighed
InstrumentConnect er tilgængelig i følgende lande og konfigurationer. Spørg din specialist for at få den mest opdaterede liste.
Wi-Fi eller Ethernet-gateway/adapter: Europa, Storbritannien, Nordamerika, Australien, New Zealand, Puerto Rico
Ethernet-gateway/Wi-Fi eller Ethernet-adapter: Hong Kong
Ethernet-kun gateway og adapter: Brasilien, Bahrain, Oman, UAE
Tekniske data
Type Adapter til fjernovervågningsenhed
Display Type Ingen skærm
Alarmtyper Ingen
Softwaretype InstrumentConnect
Inkluderer Ethernet-tilslut kun Edge Device Adapter Kit med RS232. Kun til brug i: Brasilien, UAE, Bahrain, Oman
Interface RS232 på enheden
IP-vurdering IP30
Mængde 1 stk.
garanti 1 års garanti
Til brug med (applikation) InstrumentConnect Fjernovervågningssystem, laboratorieudstyr og enheder
Til brug med (udstyr) Connect Edge, CO2 inkubatorer og enheder
Elektriske krav AC vægadapter (medfølger)