Learn More
Thermo Scientific™ Connect Edge Adapter Kit for InstrumentConnect Remote Monitoring with OPC UA™
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet device adapters are for use with InstrumentConnect 24/7 remote monitoring system. Device adapters plug into Thermo Fisher laboratory equipment to extract and transmit telemetry to the Connect Edge gateway via Wi-Fi or Ethernet. Configuration needed varies by equipment type.
Brand:  Thermo Scientific™ EDGEKTADPT52
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30019102
  • 1110.00 DKK / 1 unit
Nur noch null auf Lager
In Stock
Zum Warenkorb hinzufĂĽgen
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden. RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Show More
Spezifikation
Spezifikation
Remote Monitoring Device Adapter
None
Ethernet-Only Connect Edge Device Adapter Kit with TTL. Only for use in: Brazil, UAE, Bahrain, Oman
IP30
1 year
Connect Edge, Refrigerators/Freezers and Devices
No Display
InstrumentConnect
TTL at the device
1 Ea.
InstrumentConnect Remote Monitoring System, Laboratory Equipment and Devices
AC wall adapter (provided)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Connect Edge Adapter Kit for InstrumentConnect Remote Monitoring with OPC UA™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt