missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Conjugated Linoleic Acid, 90%(Mixture of Isomers), TRC

Artikelnummer. 30367393
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367393 500 mg
30358826 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC685000500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22880-03-1
Molekylær formel C18H32O2
Molekylvægt (g/mol) 280.4
Synonym Conjugated Linoleic Acid, 90% ( Isomers)
IUPAC navn (10E,12E)-octadeca-10,12-dienoic acid
SMIL CCCCC\C=C\C=C\CCCCCCCCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Conjugated Linoleic Acid (Mixture of Isomers)
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,9-8+
Formel vægt 280.2402
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.