Få mere at vide
Conivaptan Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050806
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050806 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3580.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Conivaptan Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Conivaptan Hydrochloride
CAS 168626-94-6
Analyt- eller komponentnavne Conivaptan Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32 H26 N4 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[4-[(4,5-Dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide Hydrochloride (1:1), [1,1'-Biphenyl]-2-carboxamide, N-[4-[(4,5-dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Conivaptan hydrochloride, Vaprisol, YM 087, conivaptan monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C32H26N4O2.ClH/c1-21-33-28-19-20-36(29-14-8-7-13-27(29)30(28)34-21)32(38)23-15-17-24(18-16-23)35-31(37)26-12-6-5-11-25(26)22-9-3-2-4-10-22;/h2-18H,19-20H2,1H3,(H,33,34)(H,35,37);1H
SMIL Cl.Cc1nc2CCN(C(=O)c3ccc(NC(=O)c4ccccc4c5ccccc5)cc3)c6ccccc6c2[nH]1
IUPAC navn N-[4-(2-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepine-6-carbonyl)phenyl]-2-phenylbenzamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 535.04
Mængde 250 mg
Formel vægt 534.1823 g/mol