missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Conivaptan Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Conivaptan Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Conivaptan Hydrochloride |
| CAS | 168626-94-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Conivaptan Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C32 H26 N4 O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-[4-[(4,5-Dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide Hydrochloride (1:1), [1,1'-Biphenyl]-2-carboxamide, N-[4-[(4,5-dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Conivaptan hydrochloride, Vaprisol, YM 087, conivaptan monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C32H26N4O2.ClH/c1-21-33-28-19-20-36(29-14-8-7-13-27(29)30(28)34-21)32(38)23-15-17-24(18-16-23)35-31(37)26-12-6-5-11-25(26)22-9-3-2-4-10-22;/h2-18H,19-20H2,1H3,(H,33,34)(H,35,37);1H |
| SMIL | Cl.Cc1nc2CCN(C(=O)c3ccc(NC(=O)c4ccccc4c5ccccc5)cc3)c6ccccc6c2[nH]1 |
| IUPAC navn | N-[4-(2-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepine-6-carbonyl)phenyl]-2-phenylbenzamide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?