Få mere at vide
Coniferylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11401487
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11401487 1 g 1g
11421487 0.25 g 0.25g
11411487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24949.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 458-35-5 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458-35-5
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.20
MDL nummer MFCD00002922
InChI nøgle JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Synonym coniferyl alcohol, coniferol, coniferylalcohol, 4-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol, gamma-hydroxyisoeugenol, trans-coniferyl alcohol, e-coniferyl alcohol, 4-3-hydroxy-1-propenyl-2-methoxyphenol, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-propen-1-ol, 4-1e-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol
PubChem CID 1549095
ChEBI CHEBI:17745
SMIL COC1=CC(\C=C\CO)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coniferyl alcohol
Smeltepunkt 75 °C til 76 °C
Kogepunkt 163 °C til 165 °C (3 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 2048961
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,2504
IUPAC navn 4-[(E)-3-hydroxyprop-1-enyl]-2-methoxyphenol
Formel vægt 180.2
Procent renhed 98%