Få mere at vide
Eppendorf™ Koniske rør SnapTec™ 50
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7231802 Shop alle Eppendorf produkter
Rene krav:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rens
Steril, pyrogen-, DNase-, RNase-, human og bakteriel DNA-free
nr. pr. pakke:
20
30
Artikelnummer. 17238579
Brand: Eppendorf™ 0030118650
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Koniske rør SnapTec™ 50 muliggør sikker åbning og lukning, minimerer forureningsrisiko og kan implementeres i eksisterende laboratorieudstyr. Ved at tillade meget tæt lukning minimeres prøvetab, hvilket gør dem til den ideelle løsning til cellekultur og cellebiologiapplikationer og prøveforberedelse inden for mikrobiologi og molekylærbiologi.
  • Præmie USP klasse 6-råmateriale og ingen brug af slipmidler, blødgøringsmidler og biocider under fremstilling sikrer højeste prøveintegritet, høj g-sikker &handel; centrifugeringsstabilitet og optimal prøve- og pelletsynlighed
  • Hætte med flade og rillede sider understøtter en brugervenlig ergonomisk håndtering, muliggør en stabil oprejst positionering og minimerer risikoen for forurening
  • Ny! Eppendorf Koniske rør SnapTec 50 til hurtig åbning og lukning i rutinemæssige flertrinsprotokoller
  • Ny! Koniske rør SnapTec 50 er autoklaverbare ved 121 °C i 20 minutter
  • Pålidelig og sikker mærkning på grund af et stort skriveområde på røret og flad og lys hætte
  • Høj g-Safe centrifugeringsstabilitet op til 17.000 xg for SnapTec 50
  • Præcise dimensioner muliggør maksimal kompatibilitet med centrifugerotorer, mixere og shakers
  • Optimal prøve- og pelletsynlighed
  • Steril, pyrogen-, DNase-, RNase- og DNA-free . Hvert parti er kontrolleret og certificeret for kvalitet og renhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polypropylen, HDPE
nr. pr. pakke 30
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav Eppendorf Kvalitet
Bund form Konisk
Lukketype SnapTec Kasket
Produkttype Rør