Beskrivelse
- Præmie USP klasse 6-råmateriale og ingen brug af slipmidler, blødgøringsmidler og biocider under fremstilling sikrer højeste prøveintegritet, høj g-sikker &handel; centrifugeringsstabilitet og optimal prøve- og pelletsynlighed
- Hætte med flade og rillede sider understøtter en brugervenlig ergonomisk håndtering, muliggør en stabil oprejst positionering og minimerer risikoen for forurening
- Ny! Eppendorf Koniske rør SnapTec 50 til hurtig åbning og lukning i rutinemæssige flertrinsprotokoller
- Ny! Koniske rør SnapTec 50 er autoklaverbare ved 121 °C i 20 minutter
- Pålidelig og sikker mærkning på grund af et stort skriveområde på røret og flad og lys hætte
- Høj g-Safe centrifugeringsstabilitet op til 17.000 xg for SnapTec 50
- Præcise dimensioner muliggør maksimal kompatibilitet med centrifugerotorer, mixere og shakers
- Optimal prøve- og pelletsynlighed
- Steril, pyrogen-, DNase-, RNase- og DNA-free . Hvert parti er kontrolleret og certificeret for kvalitet og renhed
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen, HDPE |
| nr. pr. pakke | 30 |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | Eppendorf Kvalitet |
| Bund form | Konisk |
| Lukketype | SnapTec Kasket |
| Produkttype | Rør |