Få mere at vide
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
5 ml
Beskrivelse
- ECC 200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 30 % beskadigede koder
- Temperaturområde: -86 °C til +121 °C
- Fremstillet af højkvalitets polypropylen for højeste prøverenhed
- Off-the-shelf tilgængelighed for komfortabel håndtering
- Pyrogenfri (endotoksinfri), DNase-fri, RNase-fri og DNA-free
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Produkttype | CryoTube |
| Oversigt | Eppendorf Safe-Lock Rør |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstil | Udseende |
| Emballage | 500 (5 poser x 100 rør) |
| Mængde | 500 Rør/Pk. |
| Vis mere |