Få mere at vide
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17945002 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17945002 5 ml
17955002 1,5 ml
17965002 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17945002 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030113462
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker identifikation nødvendig? Forkodet Eppendorf™ Rør giver en 2-niveaus kodning af SafeCode-systemet (datamatrixkode og klar skrivning) for at muliggøre sikker prøveidentifikation. Forskellige volumenklasser muliggør sikkert prøve-id i kombination med digital prøvesporing.
  • ECC 200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 30 % beskadigede koder
  • Temperaturområde: -86 °C til +121 °C
  • Fremstillet af højkvalitets polypropylen for højeste prøverenhed
  • Off-the-shelf tilgængelighed for komfortabel håndtering
  • Pyrogenfri (endotoksinfri), DNase-fri, RNase-fri og DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Produkttype CryoTube
Oversigt Eppendorf SnapCap rør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen
Trådstil Udseende
Emballage 200 (2 poser x 100 rør)
Mængde 200 Rør/Pk.
Form Cylindrisk
RNase fri Ja
Stregkode 2D SafeCode
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Kapacitet (engelsk) 0,17 oz.
Dnase Free Ja
Lukketype Snap Cap
Egnet til formålet PCR-klar