Få mere at vide
Eppendorf™ Koniske rør med skruelåg
Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Renhed eller kvalitetsklasse:
Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad
Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free
Emballage:
200 rør (4 poser x 50 rør)
200 rør (8 poser x 25 rør)
300 rør (12 stativer x 25 rør)
500 rør (10 poser x 50 rør)
500 rør (20 poser x 25 rør)
500 rør (20 stativer x 25 rør)
Individuelt indpakket
Taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 48
Pakke med 500
Beskrivelse
BioBased (lavet af bio-baseret materiale) variant hjælper med at reducere forbrugsstoffer-relateret carbon footprint i laboratoriet. De biobaserede rør har identiske materialeegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-Biobaserede rør.
- Sikrer lækagefri opbevaring og beskytter prøvens integritet.
- Velegnet til en bred vifte af laboratorieopgaver, hvilket øger fleksibiliteten.
- Materialer af høj kvalitet til langvarig, robust ydeevne.
- Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler.
- Klare, synlige gradueringer til hurtig volumenvurdering.
- Letter optimal prøvegenvinding og effektiv centrifugering.
- Tilgængelig i 15 mL, 25 mL og 50 mL formater.
- 2D Datamatrix (SafeCode)-mulighed har 2-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation. ECC200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 25 % beskadigede koder.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | 2D Datamatrix-kode (SafeCode) |
| nr. pr. pakke | 500 Pk. |
| Emballage | 500 rør (10 poser x 50 rør) |
| Mængde | 500 Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| RNase fri | Ja |
| Vis mere |