Få mere at vide
Eppendorf™ Koniske rør med skruelåg
Artikelnummer. 16356485 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Renhed eller kvalitetsklasse:
Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad
Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free
Emballage:
200 rør (4 poser x 50 rør)
200 rør (8 poser x 25 rør)
300 rør (12 stativer x 25 rør)
500 rør (10 poser x 50 rør)
500 rør (20 poser x 25 rør)
500 rør (20 stativer x 25 rør)
500 rør (10 poser x 50 rør)
500 rør (20 poser x 25 rør)
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 48
Pakke med 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Renhed eller kvalitetsklasse Emballage Pakningsstørrelse
16356485 25 ml Klar Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 200 rør (8 poser x 25 rør) -
16336485 25 ml Klar Eppendorf Kvalitet (ikke-steril) 200 rør (4 poser x 50 rør) -
16346485 25 ml Klar PCR Clean (ikke-steril) 200 rør (4 poser x 50 rør) -
17473703 25 ml Ravgul Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 200 rør (8 poser x 25 rør) -
15915180 15 ml Ravgul Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 200 rør (4 poser x 50 rør) Pakke med 200
17705004 15 ml Klar Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 500 rør (10 poser x 50 rør) Pakke med 500
15311066 15 ml Klar Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 500 rør (10 poser x 50 rør) Pakke med 500
17650006 15 ml Klar Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 500 rør (10 poser x 50 rør) Pakke med 500
15863202 15 ml Klar Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 500 rør (20 stativer x 25 rør) Pakke med 500
15685357 15 ml Klar Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril) Individuelt indpakket Pakke med 100
16366485 25 ml Klar PCR Clean (ikke-steril) 200 rør (4 poser x 50 rør) -
17715004 25 ml Klar Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 200 rør (8 poser x 25 rør) Pakke med 200
15695357 50 ml Klar Retsmedicinsk DNA-grad Individuelt indpakket Pakke med 48
15873202 50 ml Klar Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 300 rør (12 stativer x 25 rør) Pakke med 300
17725004 50 ml Klar Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 500 rør (20 poser x 25 rør) Pakke med 500
17660006 50 ml Klar Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 500 rør (20 poser x 25 rør) -
15321066 50 ml Klar Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 500 rør (20 poser x 25 rør) Pakke med 500
15935180 50 ml Ravgul Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free 200 rør (8 poser x 25 rør) Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 16356485 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030122437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 DKK
    662.35 DKK / Pakke med 200
    Spare 7.65 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eppendorf™ Koniske rør med skruelåg tilbyder pålidelig prøveinddæmning og lækagefri opbevaring. SafeCode-varianter forbedrer prøveidentifikation, mens BioBased-mulighederne, fremstillet ved hjælp af vedvarende ressourcer, giver et miljøvenligt alternativ uden at gå på kompromis med ydeevnen.
BioBased (lavet af bio-baseret materiale) variant hjælper med at reducere forbrugsstoffer-relateret carbon footprint i laboratoriet. De biobaserede rør har identiske materialeegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-Biobaserede rør.
  • Sikrer lækagefri opbevaring og beskytter prøvens integritet.
  • Velegnet til en bred vifte af laboratorieopgaver, hvilket øger fleksibiliteten.
  • Materialer af høj kvalitet til langvarig, robust ydeevne.
  • Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler.
  • Klare, synlige gradueringer til hurtig volumenvurdering.
  • Letter optimal prøvegenvinding og effektiv centrifugering.
  • Tilgængelig i 15 mL, 25 mL og 50 mL formater.
  • 2D Datamatrix (SafeCode)-mulighed har 2-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation. ECC200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 25 % beskadigede koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Lukningsfarve Grå
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 200 (8 poser x 25 rør)
Emballage 200 rør (8 poser x 25 rør)
Mængde 200 Rør
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Cylindrisk
Rene krav Pyrogen-, DNase-, RNase-, human og bakteriel DNA-free
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 30 mm
Uddannet Yes
Produkttype Centrifuge Tube
Maks. RCF 17,000 x g
Renhed eller kvalitetsklasse Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free