Beskrivelse
BioBased (lavet af bio-baseret materiale) variant hjælper med at reducere forbrugsstoffer-relateret carbon footprint i laboratoriet. De biobaserede rør har identiske materialeegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-Biobaserede rør.
- Sikrer lækagefri opbevaring og beskytter prøvens integritet.
- Velegnet til en bred vifte af laboratorieopgaver, hvilket øger fleksibiliteten.
- Materialer af høj kvalitet til langvarig, robust ydeevne.
- Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler.
- Klare, synlige gradueringer til hurtig volumenvurdering.
- Letter optimal prøvegenvinding og effektiv centrifugering.
- Tilgængelig i 15 mL, 25 mL og 50 mL formater.
- 2D Datamatrix (SafeCode)-mulighed har 2-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation. ECC200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 25 % beskadigede koder.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Lukningsfarve | Grå |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 200 (4 poser x 50 rør) |
| Emballage | 200 rør (4 poser x 50 rør) |
| Mængde | 200 Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |