Få mere at vide
Eppendorf™ Koniske rør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15935180 Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Renhed eller kvalitetsklasse:
Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad
Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free
Emballage:
200 rør (4 poser x 50 rør)
200 rør (8 poser x 25 rør)
300 rør (12 stativer x 25 rør)
500 rør (10 poser x 50 rør)
500 rør (20 poser x 25 rør)
500 rør (20 stativer x 25 rør)
Individuelt indpakket
Taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 48
Pakke med 500
Artikelnummer. 15935180
Brand: Eppendorf™ 0030122224
Eppendorf™ Koniske rør med skruelåg tilbyder pålidelig prøveinddæmning og lækagefri opbevaring. SafeCode-varianter forbedrer prøveidentifikation, mens BioBased-mulighederne, fremstillet ved hjælp af vedvarende ressourcer, giver et miljøvenligt alternativ uden at gå på kompromis med ydeevnen.
BioBased (lavet af bio-baseret materiale) variant hjælper med at reducere forbrugsstoffer-relateret carbon footprint i laboratoriet. De biobaserede rør har identiske materialeegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-Biobaserede rør.
  • Sikrer lækagefri opbevaring og beskytter prøvens integritet.
  • Velegnet til en bred vifte af laboratorieopgaver, hvilket øger fleksibiliteten.
  • Materialer af høj kvalitet til langvarig, robust ydeevne.
  • Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler.
  • Klare, synlige gradueringer til hurtig volumenvurdering.
  • Letter optimal prøvegenvinding og effektiv centrifugering.
  • Tilgængelig i 15 mL, 25 mL og 50 mL formater.
  • 2D Datamatrix (SafeCode)-mulighed har 2-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation. ECC200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 25 % beskadigede koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 25 Pk.
Emballage 200 rør (8 poser x 25 rør)
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav Pyrogen, DNase, RNase, menneskelig og bakteriel DNA fri
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 30 mm
Maks. RCF 19,500 x g
Renhed eller kvalitetsklasse Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free