Få mere at vide
Eppendorf™ Koniske rør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15685357 Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Renhed eller kvalitetsklasse:
Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad
Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, menneskelig og bakteriel DNA-free
Emballage:
200 rør (4 poser x 50 rør)
200 rør (8 poser x 25 rør)
300 rør (12 stativer x 25 rør)
500 rør (10 poser x 50 rør)
500 rør (20 poser x 25 rør)
500 rør (20 stativer x 25 rør)
Individuelt indpakket
Taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 48
Pakke med 500
Artikelnummer. 15685357
Brand: Eppendorf™ 0030122259
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf™ Koniske rør med skruelåg tilbyder pålidelig prøveinddæmning og lækagefri opbevaring. SafeCode-varianter forbedrer prøveidentifikation, mens BioBased-mulighederne, fremstillet ved hjælp af vedvarende ressourcer, giver et miljøvenligt alternativ uden at gå på kompromis med ydeevnen.
BioBased (lavet af bio-baseret materiale) variant hjælper med at reducere forbrugsstoffer-relateret carbon footprint i laboratoriet. De biobaserede rør har identiske materialeegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-Biobaserede rør.
  • Sikrer lækagefri opbevaring og beskytter prøvens integritet.
  • Velegnet til en bred vifte af laboratorieopgaver, hvilket øger fleksibiliteten.
  • Materialer af høj kvalitet til langvarig, robust ydeevne.
  • Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler.
  • Klare, synlige gradueringer til hurtig volumenvurdering.
  • Letter optimal prøvegenvinding og effektiv centrifugering.
  • Tilgængelig i 15 mL, 25 mL og 50 mL formater.
  • 2D Datamatrix (SafeCode)-mulighed har 2-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation. ECC200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 25 % beskadigede koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 100 Pk.
Emballage Individuelt indpakket
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Cylindrisk
Rene krav Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Lukketype Skruelåg
Skriveområde Ja
Temperaturområde (metrisk) -86 °C til -100 °C
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Konisk rør
Maks. RCF 19,500 x g
Renhed eller kvalitetsklasse Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)