Få mere at vide
MP Biomedicals™ Koniske rør til SafTest™ Testsæt
Artikelnummer. 15513467 Shop alle MP Biomedicals produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15513467
Brand: MP Biomedicals™ 07DP1090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Koniske rør til SafTest™ Testsæt indeholder erstatningsforbrugsstoffer til at køre alle SafTest-testsæt.
  • Til brug med SafTest analysator
  • Anvendes med alle seks SafTest testsæt
  • Passer til alle testendepunkter
  • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
  • Detektionsmetode: Bikromatisk fotometer
  • Anvendelsesområde: Nedbrydning af olie/fedt
  • Konstruktion: Polystryen
  • Kapacitet: 15 ml
  • Størrelse: 17 x 119 mm
  • Graderinger: 0,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Længde (metrisk) 119 mm
Materiale Polystyren
Til brug med Nedbrydning af olie/fedt
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Konisk rør