Få mere at vide
Eppendorf™ Koniske rør med SnapTec™ Kasket
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16333306 Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
Renhed eller kvalitetsklasse:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rens
Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free
Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human og Bakteriel DNA-free
Farve:
Colorless
Farveløs
Ravgul
Emballage:
4 poser x 50 rør
5 poser x 40 rør
6 Bags x 25 Tubes
6 poser x 25 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 16333306
Brand: Eppendorf™ 0030118405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf™ Koniske rør med SnapTec™ Cap tilbyder sikker prøveinddæmning til forskellige applikationer. Det innovative SnapTec™ Hætten sikrer nem, sikker forsegling, hvilket gør dem ideelle til molekylærbiologi, genomik og mere. Det koniske design hjælper med optimal prøvegenvinding, hvilket øger effektiviteten og pålideligheden i dit laboratorium.
  • SnapTec™ Hætten giver ubesværet, sikker forsegling for prøveintegritet inden for molekylærbiologi og genomik.
  • Konisk design forbedrer restitution, afgørende for applikationer som PCR, DNA/RNA-isolering og centrifugering.
  • Velegnet til forskellige laboratorieopgaver, hvilket sikrer tilpasningsevne på tværs af eksperimenter.
  • Holdbar konstruktion udformet til lang levetid og understøtter applikationer som cellekultur, proteinrensning og mere.
  • Strømliner processer, hvilket gavner applikationer som qPCR, kloning og prøvelagring.
  • Fås i 25 ml og SnapTec™ 50 til 45 ml formater.
  • Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Farveløs
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Emballage 5 poser x 40 rør
Mængde 200 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 0,85 oz.
Rene krav Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
Bund form Konisk
Lukketype SnapTec Kasket
Diameter (metrisk) 30 mm
Produkttype Konisk rør
Maks. RCF 17,000 x g
Renhed eller kvalitetsklasse Eppendorf Kvalitet