Beskrivelse
- SnapTec™ Hætten giver ubesværet, sikker forsegling for prøveintegritet inden for molekylærbiologi og genomik.
- Konisk design forbedrer restitution, afgørende for applikationer som PCR, DNA/RNA-isolering og centrifugering.
- Velegnet til forskellige laboratorieopgaver, hvilket sikrer tilpasningsevne på tværs af eksperimenter.
- Holdbar konstruktion udformet til lang levetid og understøtter applikationer som cellekultur, proteinrensning og mere.
- Strømliner processer, hvilket gavner applikationer som qPCR, kloning og prøvelagring.
- Fås i 25 ml og SnapTec™ 50 til 45 ml formater.
- Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Snap cap |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukningsfarve | Farveløs |
| Farve | Farveløs |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | 200 rør (4 poser x 50 rør), 4 enkeltrørsstativer, 6 adaptere til rotorer med borehuller til 50 ml koniske rør |
| nr. pr. sag | 200 (5 poser x 40 rør) |
| Emballage | 4 poser x 50 rør |
| Vis mere |