Få mere at vide
Duran™ Emner til skilletragte, konisk, 50 ml
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Til glasmanipulatorer
- Meget god kemikalieresistens
- Meget god temperaturbestandighed
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 13mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas 3.3 |
| Produkttype | Blanker til skilletragte |