Få mere at vide
Jaytec Glass™ Konisk Mål
Artikelnummer. p-8009565
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
Gradueringer:
5 mL
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 30308645
Brand: Jaytec Glass™ CM.368
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Graduerede koniske mål bruges i vid udstrækning i apoteket, hvilket giver en pålidelig løsning til måling og dispensering af væsker. Hver foranstaltning er statsstemplet for at attestere nøjagtigheden.
  • Fremstillet i overensstemmelse med BS.1922 af sodaglas
  • Fremragende kemisk resistens
  • Bred base for stabilitet
  • 10 dimissioner
Tekniske data
Base Type Rund
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Form Konisk
Certificeringer/compliance BS 1922
Højde (engelsk) 4,75 tommer.
Højde (metrisk) 120 mm
Type Gradueret målecylinder
Materiale Sodavand Lime glas
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Skala Permanent ætset
Gradueringer 5 mL