Få mere at vide
Jaytec Glass™ Konisk Mål
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
Gradueringer:
5 mL
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet i overensstemmelse med BS.1922 af sodaglas
- Fremragende kemisk resistens
- Bred base for stabilitet
- 10 dimissioner
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Rund |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Form | Konisk |
| Certificeringer/compliance | BS 1922 |
| Type | Gradueret målecylinder |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Skala | Permanent ætset |
| Gradueringer | 25 mL |