Få mere at vide
BRAND™ Konisk fugestop
Artikelnummer. p-7164775 Shop alle Brand produkter
Standard konusled:
NS 10/19
NS 34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10653012
Brand: BRAND™ 144610
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Conical Joint Stopper har et hult design og sekskantet greb.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12252
  • Hul med sekskantet greb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hul med sekskantet greb
Standard konusled NS 10/19
Materiale Borosilikatglas
Form Konisk