Få mere at vide
BRAND™ Konisk fugestop
Artikelnummer. 10653012 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Standard konusled:
NS 10/19
NS 34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled Pakningsstørrelse
10653012 NS 10/19 Hver
10578211 NS 34/35 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10653012 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 144610
På lager
Conical Joint Stopper har et hult design og sekskantet greb.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12252
  • Hul med sekskantet greb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hul med sekskantet greb
Standard konusled NS 10/19
Materiale Borosilikatglas
Form Konisk