Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Koniske indsatser
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
Materiale:
Glas
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fås formonteret med en polymer bundfjeder eller patenteret top Spring™
- Polymerfjeder fungerer som en støddæmper, der beskytter mod brud, hvis nålen bunder
- Konisk design tillader fuldstændig prøvefjernelse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Inkluderer | Polymer bundfjeder |
| Stil | Begrænset volumen, præcisionsformet interiør |
| Mængde | 100 Pk. |