Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Koniske indsatser
Beskrivelse
- Fås formonteret med en polymer bundfjeder eller patenteret top Spring™
- Polymerfjeder fungerer som en støddæmper, der beskytter mod brud, hvis nålen bunder
- Konisk design tillader fuldstændig prøvefjernelse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Inkluderer | Bundforår |
| Stil | Stor mund, begrænset volumen, præcisionsformet interiør |
| Mængde | 100 Pk. |