Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Koniske indsatser Artikelnummer.: 10340571
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
JG Finneran Associates™ Koniske indsatser
Artikelnummer. 10340571
100μ l, Glas
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
Materiale:
Glas
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10340571
Brand: JG Finneran Associates™ 401TS529
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Brug disse indsatser til en række applikationer. JG Finneran™ Koniske indsatser har en polymerfjeder, der fungerer som støddæmper og beskytter mod brud, hvis nålen bunder ud.
  • Fås formonteret med en polymer bundfjeder eller patenteret top Spring™
  • Polymerfjeder fungerer som en støddæmper, der beskytter mod brud, hvis nålen bunder
  • Konisk design tillader fuldstændig prøvefjernelse
Tekniske data
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 100μ l
Inkluderer Top forår
Stil Begrænset volumen, præcisionsformet dorn
Mængde 100 Pk.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
JG Finneran Associates™ Koniske indsatser >