Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Koniske faldtragte med PTFE-stik
Artikelnummer. 11876094
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11876094 250 ml
11886114 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11876094 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04474904
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Koniske dråbetragte med PTFE-prop bruges i væske-væske-ekstraktioner til at adskille en blanding i ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
  • Konisk formet med NS fatning og NS kegle
  • Med PTFE stik
  • Med skruegevindholder
  • Med påskrift, uden skala
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Dropper tragt