Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Koniske faldtragte med glasprop
Artikelnummer. p-8005984
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
Artikelnummer. 11806214
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04453702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Koniske droptragte med glasprop bruges til at styre den langsomme overførsel af væsker med den fremhævede stophane til at kontrollere flowhastigheden.
  • Skru gevindholderen
  • Med inskriptionsetiket, uden graduering
  • Minimal termisk udvidelse giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Porestørrelse 2.5 mm
Produkttype Dropper tragt