Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Koniske faldtragte med glasprop
Artikelnummer. 11866114
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11866114 250 ml
11806214 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11866114 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04454904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00 DKK
    610.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 150.69 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Koniske droptragte med glasprop bruges til at styre den langsomme overførsel af væsker med den fremhævede stophane til at kontrollere flowhastigheden.
  • Skru gevindholderen
  • Med inskriptionsetiket, uden graduering
  • Minimal termisk udvidelse giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas
Porestørrelse 4.0 mm
Produkttype Dropper tragt