Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Koniske faldtragte med glasprop
Artikelnummer. 11806214
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11806214 100 ml
11866114 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11806214 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04453702
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Koniske droptragte med glasprop bruges til at styre den langsomme overførsel af væsker med den fremhævede stophane til at kontrollere flowhastigheden.
  • Skru gevindholderen
  • Med inskriptionsetiket, uden graduering
  • Minimal termisk udvidelse giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Porestørrelse 2.5 mm
Produkttype Dropper tragt