Få mere at vide
SCAT™ Conical Connector
Artikelnummer. 10568710 Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk):
3 til 5 mm
4 til 8 mm
4 til 8 mm, 12 til 16 mm
4 til 8 mm, 8 til 12 mm
5 til 16 mm, 7,5 til 16 mm
7 til 10 mm
8 til 12 mm, 12 til 16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10568710
Brand: SCAT™ 107826
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
SCAT™ stik er tilgængelige i følgende versioner:
  • Koniske stik
  • Y-stik
  • Rørforbindelser
  • Kapillærforbindelser
Tekniske data
Diameter (metrisk) 5 til 16 mm, 7,5 til 16 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med Slanger
Til brug med (applikation) HPLC/UHPLC-systemer
Farve Gennemsigtig
Produkttype Konisk konnektor